VWR® pHenomenal® OPOX 11-3, Sonde optique d'oxygène dissous IDP
Fournisseur: VWR Collection
664-0182EA 1270 EUR InStock
664-0182
VWR® pHenomenal® OPOX 11-3, Sonde optique d'oxygène dissous IDP
Électrodes Sondes à oxygène dissous
Cette sonde d'oxygène dissous/de température IDP (sonde numérique intelligente) peut être utilisée avec les multimètres pHenomenal® MD 8000 H et MD 8000 L.
  • Le type de mesure d'oxygène le plus moderne : aucun produit chimique, aucun électrolyte
  • Les données d'étalonnage (numéro de série, état de l'étalonnage) sont stockées dans l'électrode/la sonde en elle-même, puis transmises au multimètre et affichées sur celui-ci
  • Fiabilité et précision éprouvées
  • Résultats de mesure précis grâce au traitement direct du signal dans le capteur et à la transmission numérique des valeurs
  • Tous les paramètres sont facilement mesurés avec des longueurs de câble jusqu'à 100 mètres
  • Connecteur universel identique pour toutes les électrodes et sondes
Plage de mesure de la concentration : 0,00 à 20,00 mg/l
Plage de mesure de la saturation : 0,0 à 200,0%
Plage de mesure de la pression partielle : 0,0 à 400 hPa
Précision : ±0,2 °C
Les électrodes peuvent fournir les données suivantes, présentées sur l'écran de l'appareil de mesure numérique :
- Nom du modèle
- Numéro de série
- État de l'étalonnage (+++, ++, +, -, vide)
- L'historique d'étalonnage comprend les 10 derniers étalonnages, y compris les tampons utilisés, les valeurs en mV, etc.
Information de livraison: Includes optical DO sensor and manual only.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité