VWR® DO 40, Appareil de mesure de l'oxygène dissous portable
Fournisseur: VWR Collection
664-0234EA 390 EUR InStock
664-0234
VWR® DO 40, Appareil de mesure de l'oxygène dissous portable
Electrochemistry Meters Oxygen Meters
Cet oxymètre portable à capteur galvanique facile à entretenir est un dispositif d'entrée de gamme adapté à un usage quotidien. Les concentrations en mg/l (ppm) et la saturation en pourcentage peuvent être lues directement sans utiliser de tableaux.
  • Boîtier en ABS ergonomique et étanche à la poussière et à l'eau (IP 65/67)
  • Affichage sur 3 lignes avec indicateur de batterie et rétroéclairage, protégé par un panneau incassable, et affichage au plafond sur simple pression d'un bouton
  • Étalonnage facile sur simple pression d'un bouton
  • Fonction de mise en attente, valeurs min/max, reconnaissance de stabilité et réglage automatique de l'air ambiant
  • Autonomie prolongée de la batterie (> 3000 h)
Idéal pour une utilisation dans des aquariums d'eau douce et d'eau salée, l'aquaculture/la pisciculture, et pour la surveillance des puits et des cours d'eau. L'utilisation d'un bouchon de protection est recommandée en cas d'utilisation dans des cours d'eau, afin de protéger la membrane.
Information de livraison: Fourni avec capteur galvanique (avec câble de 2 m et capteur de température intégré), bouchon à membrane de rechange, 100 électrolytes de rechange, deux piles et un manuel d'utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité