Oxygen Sensor Agile, Memosens COL37E
Fournisseur: Endress+Hauser
COL37E-1020/0
664-0242EA 1250 EUR InStock
664-0242
Oxygen Sensor Agile, Memosens COL37E
Électrodes Sondes à oxygène dissous
Optical oxygen sensor with stainless steel for laboratory measurements and random sampling in the field. Connectable via inductive, digital connection with Memosens technology.
  • C-shaped optical cap for stable measurements without interference from air bubbles
  • Excellent performance and low maintenance due to optical oxygen measuring principle
The optical Memosens 2.0 oxygen sensor COL37E can be used in all environments and enables a quick check of oxygen levels in aeration tanks, fish farms and surface water.
Thanks to Memosens technology, theMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité