L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Photomètres portables, pHotoFlex®
Fournisseur: WTW
251100 251110 251200 251210 251105 251205
665-0168EA 2670 EUR InStock
665-0168 665-0169 705-0562 665-0187 705-0765 WTWA251205
Photomètres portables, pHotoFlex®
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Photomètres portables incluant de nombreuses applications de turbidité et pH dans le contrôle environnemental, traitement de l'eau, les industries du vin et des boissons, et le contrôle des processus.
  • Assistance utilisateur pour faciliter une utilisation sans manuel
  • Mesure de pH intégrée avec compensation automatique de la température (sauf modèle STD)
  • Fonctionnement à quatre piles AA permettant d'effectuer approximativement 3000 mesures
LabStation permet de mettre à niveau les instruments pHotoFlex ou pHotoFlex Turb afin d'obtenir un petitMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité