Dissolved oxygen meter, handheld, Portavo 904
Fournisseur: KNICK
904OXY
665-0291EA 1410 EUR InStock
665-0291
Dissolved oxygen meter, handheld, Portavo 904
Electrochemistry Meters Oxygen Meters
Cet appareil de mesure intuitif et portable convient aux mesures quotidiennes de l’oxygène. Sa polyvalence et sa robustesse en font le produit idéal pour les applications de laboratoire et de développement de procédés. Étanchéité IP 66/IP 67.
  • Boîtier en plastique renforcé pour les applications industrielles difficiles
  • Le capot intégré protège l’écran et sert de support de laboratoire
  • L’écran en verre transparent est facile à lire, même après des années d’utilisation
  • Port micro USB pour la connexion des données à un ordinateur et à une source d’alimentation
  • Avec entrée numérique Memosens® qui permet que les signaux soient numérisés et transférés de façon inductive, à savoir via une connexion sans contact
  • L’étui de capteur intégré (boîte de protection du capteur) évite que le capteur ne se dessèche et s’abîme
  • Contrôle automatique de l’état de l’équipement et de l’électrode; information sur les données de l’électrode et des fréquences de calibration
  • Grâce à Memosens® sauvegarder dans l’électrode toutes les informations sur la vie de l’électrode (historique d’étalonnage, durée de fonctionnement, durée de vie restante, charge de l’électrode, cycles SIP & CIP,…)
Informations de commande: instrument livré avec le logiciel PC Paraly 112. Accumulateur lithium-ion disponible. À noter que l'instrument est fourni sans électrode.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité