Électrodes de pH combinées, IntelliCAL™, haute performance, Red Rod
Fournisseur: Hach
PHC73501 PHC74501 PHC70501 PHC705A01 PHC72501 PHC72901 PHC80501
665-0388EA 692 EUR InStock
665-0388 665-0389 665-0384 665-0385 665-0386 665-0387 665-0390
Électrodes de pH combinées, IntelliCAL™, haute performance, Red Rod
Électrodes Électrodes pH
Électrodes de pH numériques haute performance avec système de référence Red Rod et sonde de température intégrée.
  • Compatible uniquement avec les mètres numériques Hach (par exemple HQd)
  • Système Red Rod offrant une jonction liquide aisée
  • Encapsulation des éléments de référence : absence totale d'ions argent réduisant le risque d'obstruction lors des mesures de matrices d'échantillons complexes
  • Les électrodes enregistrent la date/l'heure de chaque mesure, l'ID de l'opérateur et de l'échantillon, l'historique d'étalonnage, le paramètre et le numéro de série de la sonde
  • Les électrodes peuvent être facilement utilisées avec différents appareils de mesure HQd
  • Idéales pour un environnement multi-utilisateur comptant plusieurs appareils de mesure portables et de laboratoire de la série HQd
La symétrie formée par les éléments de référence Red Rod internes et externes implique que le pH isopotentiel est identique au pH zéro, ce qui assure des résultats extrêmement reproductibles et une réponse précise et rapide, même en cas de fluctuations de température. Les électrodes Red Rod fournissent un signal stable en protégeant les éléments de référence de toute interférence lumineuse. Le pont salin saturé en KCl contribue également à créer un potentiel de jonction liquide stable.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité