VWR® pH/CO1030, Testeur de pH/conductivité
Fournisseur: VWR Collection
665-0480EA 244 EUR InStock
665-0480
VWR® pH/CO1030, Testeur de pH/conductivité
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
Ce testeur est un instrument de type stylo pratique pour mesurer les paramètres de qualité de l'eau suivants : pH, conductivité, TDS, salinité et température.
  • Écran LCD avec affichage graphique, boîtier étanche IP 67
  • Électrode remplaçable
  • Compensation automatique de la température; étalonnage et reconnaissance des tampons automatiques
  • Fonction de maintien (HOLD), indicateur de batterie, fonction de mise hors tension automatique après 10 minutes d'inactivité
  • Mémoire non volatile pouvant stocker jusqu'à 50 jeux de données (pH/conductivité/TDS/salinité et température), même en cas de coupure de l'alimentation
  • Clip pour ceinture pour un rangement aisé lorsqu'il n'est pas utilisé
Garantie : 1 an (instrument)/6 mois (électrode)
Information de livraison: Livré avec un kit d'électrodes pH / conductivité préinstallé et un bouchon d'électrode, un manuel et un jeu de 4 piles.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité