Supelco® BIOshell™ Guard Cartridge Holder
Fournisseur: Merck
66841-U
66841-UEA 423 EUR InStock
66841-U
Supelco® BIOshell™ Guard Cartridge Holder
Supports de colonne de garde
This guard cartridge holder can be used with 4,6/3,0 and 2,1 mm Int.Ø BIOShell™ columns.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité