Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
6701-50
6701-50EA 114 EUR InStock
6701-50
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3), Millipore®
Acide Uridine-5'-triphosphorique sel trisodique (UTP-Na3)
Formule: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044310
Numéro CAS: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité