Acétonitrile, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
6711-25EA 136.72 EUR InStock
6711-25
Acétonitrile, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Acetonitrile
Formule: H₃CCN
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
ONU: 1648
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité