Dichlorométhane 99,8 Stabilised, ChromAR® HPLC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
Synonyms: Methylene chloride
6714-25EA 222.43 EUR InStock
6714-25
Dichlorométhane 99,8 Stabilised, ChromAR® HPLC, Macron Fine Chemicals™
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Point d'ébullition: 39.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: -95
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
ONU: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥99.8%
Water (KF) ≤ 0.02 %
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0005
Residue after Evaporation ≤ 0.0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water):
235 nm ≤ 0.5
240 nm ≤ 0.2
250 nm ≤ 0.07
260 nm ≤ 0.01
UV Cut-off ≤ 229 nm
Stabiliser (Amylene) ~50 ppm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité