Potassium nitrate 99.0-100.5%, cristaux fins, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
6715-20EA 0 EUR InStock
6715-20
Potassium nitrate 99.0-100.5%, cristaux fins, Macron Fine Chemicals™
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
ONU: 1486
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 100.5 %
Assay (KNO₃) 99.0 - 100.5 %
Solubility Passes Test
Loss on Drying at 105°C ≤1.0 %
Reaction Passes Test
Identification A Passes Test
Identification B Passes Test
Identification for Sodium Passes Test
Sodium (Na), For Information Only Passes Test
Chlorate Passes Test
Chloride (Cl) ≤0.058 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0020 %
Lead (Pb) ≤0.0010 %
Appearance (white to off-white crystals)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité