Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclohexane ≥99.5% (par GC), ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™

Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger

6720-25EA 150.95 EUR InStock
6720-25
Cyclohexane ≥99.5% (par GC), ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Cyclohexane


Formule: C₆H₁₂
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
ONU: 1145
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=705a7b88658ce44e24bb99f8cd111ce5220e052a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥99.5%
Residue after Evaporation ≤0.0005 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Water (KF ≤0.01 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water)
210 nm ≤0.4
220 nm ≤0.1
230 nm ≤0.05
240 nm ≤0.01
350 nm ≤0.004

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité