1-Chlorobutane, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
6725-25EA 162.98 EUR InStock
6725-25
1-Chlorobutane, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
1-Chlorobutane
Formule: CH₃(CH₂)₃Cl
Numéro MDL: MFCD00001009
Numéro CAS: 109-69-3
ONU: 1127
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité