Pyridine ≥99.5%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
6730-25EA 350.2 EUR InStock
6730-25
Pyridine ≥99.5%, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Pyridine
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Formule: C₅H₅N
Point d'ébullition: 115.5 °C
Densité: 0.98
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
ONU: 1486
ADR: 3,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min. 99.5 %
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (KF) max. 0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 340 nm max. 0.07
at 350 nm max. 0.02
at 400 nm max. 0.01
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité