Vacuolin-1 ≥95% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: 4-(2-(3-Iodobenzylidene)hydrazinyl)-6-morpholino-N,N-diphenyl-1,3,5-triazin-2-amine, 3-Iodobenzaldehyde[4-(diphenylamino)-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]hydrazone
Packaged under inert gas.
673000-10
673000-10EA 310 EUR InStock
673000-10
Vacuolin-1 ≥95% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Vacuolin-1
A cell-permeable triazine based compound that inhibits Ca²⁺-dependent fusion of lysosomes with the plasma membrane and the release of lysosomal content, without affecting enlargeosomes or other membrane-bound organelles.
It does not disturb the organisation of the actin or tubulin cytoskeletal network, nor does it interfere with membrane traffic along the constitutive pathway from the ER to the plasma membrane.
Attention: Protect from light.
Formule: C₂₆H₂₄IN₇O
MW: 577,42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00321410
Numéro CAS: 351986-85-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (by HPLC) ≥95%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité