Potassium hydrogénocarbonate 99.5-101.5% (base substance sèche), granuleux FCC, USP, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
6732-27EA 3099.95 EUR InStock
6732-27
Potassium hydrogénocarbonate 99.5-101.5% (base substance sèche), granuleux FCC, USP, Macron Fine Chemicals™
Potassium hydrogénocarbonate
Formule: KHCO₃
Point de fusion: 292 °C
Densité: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
GMP Manufactured Product
Meets U.S.P Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
Bulk Pharmaceutical Chemical 99.5 - 101.5 %
USP - Assay (KHCO₃) (dried basis) 99.5 - 101.5 %
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Loss on Drying ≤0.25 %
USP - Normal Carbonate ≤2.5 %
FCC - Assay (KHCO₃) (dried basis) 99.5 - 101.5 %
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Carbonate Passes Test
FCC - Lead (Pb) ≤2 mg/kg
FCC - Loss on Drying ≤0.25 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Solubility Passes Test
Appearance (white granules) Passes Test
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité