BIOSHELL A160 PEPTIDECN,5UM,15CM X 1.0MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Merck
BIOSHELL A160 PEPTIDECN,5UM,15CM X 1.0MM 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
BIOSHELL A160 PEPTIDECN,5UM,15CM X 1.0MM 1 * 1 Pce 67329-U 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou