Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ether diphénylique, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

67334-25ML
67334-25MLEA 47.5 EUR InStock
67334-25ML
Ether diphénylique, Supelco®
Ether diphénylique


Formule: C₁₂H₁₀O
Point d'ébullition: 498 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24…27 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003034
Numéro CAS: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07442
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=109886e506d12e6308d9912749195c8a94a6e575&vid=ca3030ec17aad6f60cdbd6c6789f2068f819aecc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité