Rare earth element mix for ICP, 16 elements, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
67349-100ML
67349-100MLEA 319 EUR InStock
67349-100ML
Rare earth element mix for ICP, 16 elements, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
50 mg/l each: Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu in 2% nitric acid
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité