Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propanol-2 ≥99.5% ACS, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol

673773-4L
673773-4LEA 453 EUR InStock
673773-4L
Propanol-2 ≥99.5% ACS, Riedel-de Haën™
Propanol-2
ACS GENERAL USE SOLVENTS

  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications


Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 77-83 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -90 °C
Densité: 0.784…0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 33 mmHg ( 20 °C)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Solubility in water complying
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Free acid, free alkali Max. 0.0001 meq/g
Acetone (GC) Max. 0.002 %
Carbonyl compounds (as propionaldehyde) Max. 0.002 %
APHA Max. 10
Refractive Index n20/D 1.377 (lit.)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité