1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
67386-25MG
67386-25MGEA 141 EUR InStock
67386-25MG
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Supelco®
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Formule: C₂₄H₂₀N₄O
Point de fusion: 188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003893
Numéro CAS: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Merck Index: 12,08538
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5f5639fc0b58c2ac4472a9cd4ee7a68a01324f3&vid=c3d343b5baa472cb138af279006c92dbf059968e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité