Sodium-2-propylvalerate ≥98% (par HPLC), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Packaged under inert gas.
676380-5
676380-5EA 140 EUR InStock
676380-5
Sodium-2-propylvalerate ≥98% (par HPLC), Millipore®
Sodium-2-propylvalerate
Valproic acid is a cell-permeable, short-chained fatty acid that inhibits histone deacetylase.
  • White solid
It induces differentiation and inhibits proliferation of cell lines derived from human malignant gliomas. At therapeutic levels (0,35 - 1,04 mM), causes inositol depletion, inhibits both GSK-3α and -3β, activates ERK pathway and produces neurotropic effects. It also been used as an anti-epileptic agent and reported to stimulate peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) activity. It displays a potent teratogenic activity in humans and rodent models.
Formule: C₈H₁₅O₂Na
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078604
Numéro CAS: 1069-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité