Xylène (mélange d'isomères) ≥98.0%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
6781-25EA 130.5 EUR InStock
6781-25
Xylène (mélange d'isomères) ≥98.0%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Xylène (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
ONU: 1307
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=5548e25712f7d73e355ede0a7240c901055e1f61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 98,0%
Water (KF) Max. 0,05%
Titrable acid (meq/g) Max. 0,0005
Residue after evaporation Max. 0,002%
Substances darkened by H₂SO₄ Passes test
Sulphur compounds Max. 0,001%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité