Ether diéthylique ≥99.5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
6783-25EA 53.64 EUR InStock
6783-25
Ether diéthylique ≥99.5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'éclair: –40 °C
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=9e4ec8d25df2fecee88827e09071c0f955486274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min 99.5%
E/E max. 0.1%
Residue after Evaporation max. 0.03%
Stabiliser (BHT) ∼5 ppm
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Water (KF) max. 0.2%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité