Chlorure de 4-(diméthylamino)benzoyle ≥99.0% (par HPLC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
67954-1G
67954-1GEA 194 EUR InStock
67954-1G
Chlorure de 4-(diméthylamino)benzoyle ≥99.0% (par HPLC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Chlorure de 4-(diméthylamino)benzoyle
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride is an organic chemical, basically used as HPLC derivatization reagent.
Formule: C₉H₁₀ClNO
MW: 183,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236039
Numéro CAS: 4755-50-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité