Organic reference standard, Benzyl benzoate, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
68183-1ML
68183-1MLEA 61.8 EUR InStock
68183-1ML
Organic reference standard, Benzyl benzoate, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Benzyl benzoate undergoes hydrogenation reaction catalyzed by a system of (Ru(acac)₃) (Where Ru-ruthenium/acac-acetylacetonate) with MeC(CH₂PPh₂)₃ (tripodal triphosphine ligand).
In the presence of excess of triethylamine in trifluoroethanol obtain benzyl alcohol.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d171a377d30327aa70c1166539ae2beb4b956db0&vid=7f28e01766f42e847845c3e2ff61f6bc5cc92f26&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité