2-Décanone, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Decan-2-one
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
68228-5ML
68228-5MLEA 89.3 EUR InStock
68228-5ML
2-Décanone, Supelco®
2-Décanone
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Point d'ébullition: 211
Point de fusion: 3
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009571
Numéro CAS: 693-54-9
EINECS: 211-752-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2541741e82c2ff2a0284c203d448f9155c1a1d4&vid=c3dea62c240de13e76072926a1b0085eb1856fe3&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité