Potassium chlorure 99.0-100.5% USP, FCC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
6838-20EA 687.19 EUR InStock
6838-20
Potassium chlorure 99.0-100.5% USP, FCC, Macron Fine Chemicals™
Potassium chlorure
Formule: KCl
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets U.S.P Requirements
Meets F.C.C. Requirements
GMP Manufactured Product
Food GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
Bulk Pharmaceutical Chemical
USP - Assay (KCl) (by Ag titrn) 99.0 - 100.5 %
USP - Acidity or Alkalinity (no pink color then pink) Passes Test
USP - Bromide (Br)(USP) ≤0.1 %
USP - Calcium and Magnesium Passes Test
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Iodide (I)(USP) ≤0.005 %
USP - Loss on Drying at 105°C ≤1.0 %
USP - Sodium (Na) Passes Test
FCC - Assay (KCl) (by Ag titrn) 99.0 - 100.5 %
FCC - Acidity or Alkalinity (no pink color then pink) Passes Test
FCC - Bromide and/or Iodide (FCC) Passes Test
FCC - Heavy Metals (as Pb)(FCC) ≤5 mg/kg
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Loss on Drying at 105°C ≤1.0 %
FCC - Sodium (Na) Passes Test
Solubility (10 in 50) Passes Test
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité