2-Méthyl-1-pentène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
68450-25ML
68450-25MLEA 194 EUR InStock
68450-25ML
2-Méthyl-1-pentène, Supelco®
2-Méthyl-1-pentène
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 62 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –135.76 °C
Densité: 0.7083 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009405
Numéro CAS: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
ONU: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a6ed602281bcf2cf1a6453d749222b197681e14&vid=311973eab5c53214a0cf2941a2987ff66c4b0721&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité