Acide oxalique 0.1 M (0.2N) concentré d'éluant pour IC (conversion interne), Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
68487-1L
68487-1LEA 54.4 EUR InStock
68487-1L
Acide oxalique 0.1 M (0.2N) concentré d'éluant pour IC (conversion interne), Supelco®
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c16338a23bec6416d4ae95b43b00156fa2979716&vid=755c7cdc9d7f83e2d06c217c6de7fe2f5f3c3fe5&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité