1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
68562-25MG
68562-25MGEA 141 EUR InStock
68562-25MG
1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol, Supelco®
1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol
Formule: C₂₂H₁₆N₄O
Point de fusion: 205.3…206.3 °C
Numéro MDL: MFCD00003905
Numéro CAS: 85-86-9
EINECS: 201-638-4
Merck Index: 12,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=013f0717fb66df2a30e12f94501ead944f3b34c9&vid=89ea19842f1772a57b0e76e133b22e18af9a8642&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité