Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 6-chloronicotinique, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention

68678-100MG
68678-100MGEA 42.4 EUR InStock
68678-100MG
Acide 6-chloronicotinique, Supelco®
Acide 6-chloronicotinique


Formule: C₆H₄ClNO₂
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006241
Numéro CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ec5508b0deda4adb4e27089985ce0cfefbf04b0&vid=9ec5508b0deda4adb4e27089985ce0cfefbf04b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité