Potassium chromate ≥99.5%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
6870-20EA 0 EUR InStock
6870-20
Potassium chromate ≥99.5%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Potassium chromate
Formule: K₂CrO₄
Point de fusion: 985 °C
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 7789-00-6
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
ACS - Assay (K₂CrO₄) ≥ 99.5 %
ACS - Calcium (Ca) ≤ 0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 8.6 - 9.8
ACS - Sodium (Na) ≤ 0.02 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.03 %
Appearance (lemon yellow granular crystals)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité