4-Phenyl-α-cyanocinnamamide ≥98.5% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
69028-100MG
69028-100MGEA 155 EUR InStock
69028-100MG
4-Phenyl-α-cyanocinnamamide ≥98.5% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
4-Phenyl-α-cyanocinnamamide
Formule: C₁₆H₁₂N₂O
Numéro CAS: 116374-04-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6d2cd9514e2208adf975804693b91e2cec4f8e7&vid=0ee1e589249cc5984b3056a82e13e695ef121a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White to Off White
Appearance (Form) Powder or Crystals
Purity (HPLC area %) ≥ 98.5 %
Proton NMR Spectrum Conforms to structure
Metal trace Analysis (ICP) Corresponds to requirements
BARIUM (ICP) ≤ 5 mg/kg
CALCIUM (ICP) ≤ 20 mg/kg
CADMIUM (ICP) ≤ 5 mg/kg
COBALT (ICP) ≤ 5 mg/kg
CHROMIUM (ICP) ≤ 5 mg/kg
COPPER (ICP) ≤ 5 mg/kg
IRON (ICP) ≤ 100 mg/kg
POTASSIUM (ICP) ≤ 20 mg/kg
MAGNESIUM (ICP) ≤ 5 mg/kg
MANGANESE (ICP) ≤ 5 mg/kg
SODIUM (ICP) ≤ 50 mg/kg
NICKEL (ICP) ≤ 5 mg/kg
LEAD (ICP) ≤ 5 mg/kg
ZINC (ICP) ≤ 5 mg/kg
RECOMMENDED RETEST PERIOD 48 MONTHS
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité