L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Western blotting kit, Perfect Protein™, Novagen®
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
69078-3
69078-3EA 309 EUR InStock
69078-3
Western blotting kit, Perfect Protein™, Novagen®
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
The Perfect Protein™ HRP Western Blot Kit includes an HRP or AP conjugate in addition to Perfect Protein™ Western markers.
  • S-protein conjugate (included in kits) does not interfere with antibodies or streptavidin detection
  • Can be used with colorimetric and chemiluminescent AP or HRP substrates
  • Recombinant, unmodified markers give sharp, accurately sized bands
  • Markers are supplied at the working dilution in gel loading buffer; concentration optimised for Western detection
  • Protein sizes are 15, 25, 35, 50, 75, 100, and 150 kDa
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité