Octyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
693019-5
693019-5EA 275 EUR InStock
693019-5
Octyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium, Millipore®
Octyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₃H₂₉NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036912
Numéro CAS: 15178-76-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité