N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.9%, CHROMASOLV™ en phase gazeuse Headspace, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
69337-6X1L
69337-6X1LEA 3450 EUR InStock
69337-6X1L
N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.9%, CHROMASOLV™ en phase gazeuse Headspace, Riedel-de Haën™
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Honeywell Chromasolv™ GC-headspace solvents:
  • Developed particularly for the identification and quantification of residual solvents in pharmaceuticals using GC-headspace methods described in monographs from the United States Pharmacopeia (USP) or the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and following the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines
  • Very pure solvents with extremely low concentrations of the defined residual solvents
Formule: C₅H₉NO
Point de fusion: -24 °C
Densité: 1.0259 g/cm3 (25 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index n20/D 1.470
Assay (GC) Min. 99.9 %
Refractive index (n 20/D) 1.469 - 1.471
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Absorbance at 285 nm Max. 0.522
Absorbance at 300 nm Max. 0.259
Absorbance at 320 nm Max. 0.107
Absorbance at 350 nm Max. 0.013
Suitability for the GC Headspace complying
Explosion Limit 9.5 %
Autoignition Temperature 518 °F
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité