Acétone ≥99.9%, TraceSELECT™ pour analyse de traces inorganiques, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
69508-1L
69508-1LEA 107 EUR InStock
69508-1L
Acétone ≥99.9%, TraceSELECT™ pour analyse de traces inorganiques, Riedel-de Haën™
Acetone
High purity solvents for speciation analysis by LC-ICP-MS. Rigorous purification procedures followed by UV spectroscopy, IC, and ICP-MS testing to assure high chemical purity and high UV transmittance. The blank values for metal traces in these solvents are in the ppb range or lower.
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 14.3 %(V)
Point de fusion: -95 °C
Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=14060ee06e1694ad879b7689cbcf85e74aa62c24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.20 %
Silver (Ag) Max. 0.5 ppb
Aluminium (Al) Max. 1 ppb
Arsenic (As) Max. 1 ppb
Gold (Au) Max. 0.5 ppb
Barium (Ba) Max. 0.5 ppb
Beryllium (Be) Max. 0.5 ppb
Bismuth (Bi) Max. 0.5 ppb
Calcium (Ca) Max. 20 ppb
Cadmium (Cd) Max. 0.5 ppb
Cerium (Ce) Max. 0.5 ppb
Cobalt (Co) Max. 0.5 ppb
Chromium (Cr) Max. 1 ppb
Cesium (Cs) Max. 0.5 ppb
Copper (Cu) Max. 1 ppb
Iron (Fe) Max. 5 ppb
Gallium (Ga) Max. 0.5 ppb
Germanium (Ge) Max. 0.5 ppb
Indium (In) Max. 0.5 ppb
Iridium (Ir) Max. 0.5 ppb
Potassium (K) Max. 10 ppb
Lithium (Li) Max. 0.5 ppb
Magnesium (Mg) Max. 1 ppb
Manganese (Mn) Max. 0.5 ppb
Molybdenum (Mo) Max. 0.5 ppb
Sodium (Na) Max. 20 ppb
Nickel (Ni) Max. 1 ppb
Lead (Pb) Max. 0.5 ppb
Palladium (Pd) Max. 0.5 ppb
Platinum (Pt) Max. 0.5 ppb
Rubidium (Rb) Max. 0.5 ppb
Rhodium (Rh) Max. 0.5 ppb
Ruthenium (Ru) Max. 0.5 ppb
Antimony (Sb) Max. 0.5 ppb
Selenium (Se) Max. 1 ppb
Tin (Sn) Max. 0.5 ppb
Strontium (Sr) Max. 0.5 ppb
Titanium (Ti) Max. 1 ppb
Thallium (Tl) Max. 0.5 ppb
Vanadium (V) Max. 0.5 ppb
Zinc (Zn) Max. 5 ppb
Zirconium (Zr) Max. 0.5 ppb
Bromide (Br) Max. 10 ppb
Chloride (Cl) Max. 25 ppb
Fluoride (F) Max. 10 ppb
Iodide (I) Max. 10 ppb
Nitrite (NO₂) Max. 10 ppb
Nitrate (NO₃) Max. 25 ppb
Phosphate (PO₄) Max. 10 ppb
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppb
Aldehydes (as HCHO) Max. 10 ppm
Methanol (GC) Max. 0.05 %
2-propanol (GC) Max. 0.05 %
Vapor Density 2 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.359 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité