pET-14b DNA, Novagen®
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
69660-3
69660-3EA 331 EUR InStock
69660-3
pET-14b DNA, Novagen®
Vecteurs, plasmides et librairies
The pET-14b vector carries an N-terminal His·Tag® sequence followed by a thrombin cleavage site and three cloning sites.
  • Packed in a plastic ampoule
  • Store at ≤–70 °C
Information de livraison: The pET vectors are supplied as purified plasmid DNA (10 µg). It includes an induction control strain (supplied as a glycerol stock).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité