S-protein agarose, Novagen
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
69704-4
69704-4EA 786 EUR InStock
69704-4
S-protein agarose, Novagen
Protéines purification Protein Purification Resins
S-protein agarose specifically retains STag™ fusion proteins. The capacity of S-protein agarose varies and is based on the size and folding characteristics of a given target protein.
Binding can be performed in a column or batch mode. Elution is possible using slightly denaturing conditions or using a specific protease, such as thrombin or enterokinase, with appropriate recombinant proteins.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité