Vector, pET-24d(+) DNA
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
69752-3
69752-3EA 331 EUR InStock
69752-3
Vector, pET-24d(+) DNA
Vecteurs, plasmides et librairies
The pET-24a-d(+) vectors carry an N-terminal T7·Tag® sequence plus an optional C-terminal His·Tag® sequence.
Information de livraison: The pET vectors are supplied as purified plasmid DNA (10 µg). And also includes an induction control strain (supplied as a glycerol stock).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité