Vector, pET-24(+) DNA
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
69772-3
69772-3EA 348 EUR InStock
69772-3
Vector, pET-24(+) DNA
Vecteurs, plasmides et librairies
pET-24(+) is a transcription vector designed for expression from bacterial translation signals carried within a cloned insert. It lacks the ribosome binding site and ATG start codon present on the pET translation vectors. A C-terminal His·Tag® sequence is available
Information de livraison: pET vectors are supplied as purified plasmid DNA (10 µg) and an induction control strain (supplied as a glycerol stock).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité