Molybdate reagent solution, for photometric phosphate determination acc. to DIN 38405-D11-1, Supelco®
Fournisseur: Merck
69888-100ML
69888-100MLEA 38.8 EUR InStock
69888-100ML
Molybdate reagent solution, for photometric phosphate determination acc. to DIN 38405-D11-1, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Solution contains hexaammonium heptamolybdate ((NH₄)₆Mo₇O₂₄.4H₂O); sulfuric acid (H₂SO₄); potassium antimony(III) oxide tartrate(K(SbO)C₄H₄O₆.0.5H₂O);water
Attention: Solution is corrosive (GHS05) please consult MSDS.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité