pET-30a(+) DNA, Novagen®
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
69909-3
69909-3EA 348 EUR InStock
69909-3
pET-30a(+) DNA, Novagen®
Vecteurs, plasmides et librairies
The pET-30a-c(+) vectors carry an N-terminal His Tag®/thrombin/S Tag™/enterokinase configuration plus an optional C-terminal His tag sequence.
Information de livraison: The pET Vectors are supplied as purified plasmid DNA (10 µg). And also includes an induction control strain (supplied as a glycerol stock).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité