Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3G Rat Monoclonal Antibody [clone: 17A2]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-0032-U025
70-0032-U025EA 17.1 EUR InStock
70-0032-U025
Anti-CD3G Rat Monoclonal Antibody [clone: 17A2]
Anticorps
The 17A2 antibody reacts with the mouse CD3 complex, comprised of CD3 epsilon, CD3 gamma and CD3 delta. These integral membrane protein chains assemble with additional chains of the T cell receptor (TCR), as well as CD3 zeta chain, to form the T cell receptor – CD3 complex. Together with co-receptors CD4 or CD8, the complex serves to recognize antigens bound to MHC molecules on antigen-presenting cells. Such interactions promote T cell receptor signaling (T cell activation) and can result in a number of cellular responses including proliferation, differentiation, production of cytokines or activation-induced cell death. CD3 is differentially expressed during thymocyte-to-T cell development and on all mature T cells.

The 17A2 antibody is a widely used phenotypic marker for mouse T cells. In addition, as the CD3e chain within the TCR complex contains intracellular signaling domains, binding of 17A2 antibody to CD3 can induce cell activation (use format suitable for functional assays). A recent publication of the crystal structure of a murine CD3e-mitogenic antibody complex provides further insight into the action of commonly used agonist antibodies (Fernandes, R.A. et al. 2012. Journal of Biological Chemistry. 287: 13324-13335).

Type: Primary
Antigen: CD3G
Clonality: Monoclonal
Clone: 17A2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité