Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3D Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT1]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-0038-U100
70-0038-U100EA 38.4 EUR InStock
70-0038-U100
Anti-CD3D Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT1]
Anticorps
The UCHT1 antibody is specific for human CD3e, also known as CD3 epsilon, a 20 kDa subunit of the T cell receptor complex, along with CD3 gamma and CD3 delta. These integral membrane protein chains assemble with additional chains of the T cell receptor (TCR), as well as CD3 zeta chain, to form the T cell receptor – CD3 complex. Together with co-receptors CD4 or CD8, the complex serves to recognize antigens bound to MHC molecules on antigen-presenting cells. These interactions promote T cell receptor signaling (T cell activation), inducing cell proliferation, differentiation, production of cytokines or activation-induced cell death. CD3 is differentially expressed during thymocyte-to-T cell development and on all mature T cells.

The UCHT1 antibody is a widely used phenotypic marker for human T cells. In addition, binding/cross-linking of UCHT1 antibody to CD3e can induce cell activation (use format suitable for functional assays). A recent publication of the crystal structure of a CD3e- antibody complex provides insight as to the action of commonly used agonist antibodies, as well as specific epitope-binding data for the human CD3 antibodies UCHT1 and OKT3 (Fernandes, R.A. et al. 2012. J. Biol. Chem. 287: 13324-13335).

Type: Primary
Antigen: CD3D (CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex))
Clonality: monoclonal
Clone: UCHT1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité