Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: Hit8a]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-0089-U100
70-0089-U100EA 48 EUR InStock
70-0089-U100
Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: Hit8a]
Anticorps
The Hit8a antibody is specific for the 32-34 kDa alpha chain of human CD8, known as CD8a or CD8 alpha. CD8a can form a homodimer (CD8 alpha-alpha), but is more commonly expressed as a heterodimer with a second chain known as CD8b or CD8 beta. CD8 acts as a co-receptor for antigen recognition and subsequent T cell activation that is initiated upon binding of the T cell receptor (TCR) to antigen-bearing MHC Class I molecules. The cytoplasmic domains of CD8 provide binding sites for the tyrosine kinase lck, facilitating intracellular signaling events that lead to T cell activation, development, and cytotoxic effector functions. CD8+ cytotoxic T cells (CTLs) play an important role in inducing cell death of tumor cells, as well as cells infected by virus, bacteria or parasites.

The Hit8a antibody is widely used as a phenotypic marker for CD8 on cytotoxic T cells, thymocytes, as well as on certain cell types that do not also express the TCR, including some NK cells and lymphoid dendritic cells. If used together with an alternative Anti-Human CD8a clone RPA-T8, the Hit8a antibody will not block binding of RPA-T8 to CD8a.

Type: Primary
Antigen: CD8A (CD8a molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: Hit8a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité