Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGAX Armenian Hamster Monoclonal Antibody [clone: N418]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-0114-U100
70-0114-U100EA 74.6 EUR InStock
70-0114-U100
Anti-ITGAX Armenian Hamster Monoclonal Antibody [clone: N418]
Anticorps
The N418 antibody reacts with mouse CD11c, also known as integrin alpha X. This 150 kDa cell surface glycoprotein is part of a family of integrin receptors that mediate adhesion between cells (cell-cell) and components of the extracellular matrix, e.g. fibrinogen (cell-matrix). In addition, integrins are active signaling receptors which recruit leukocytes to inflammatory sites and promote cell activation. Complete, functional integrin receptors consist of distinct combinations of integrin chains which are differentially expressed. Integrin alpha X (CD11c) assembles with Integrin beta-2 (CD18) into a receptor complex known as CR4 which can bind and induce signaling through ICAMs and VCAM-1 on endothelial cells and can also facilitate removal of iC3b bearing foreign cells.

The N418 antibody is widely used as a marker for CD11c expression on dendritic cells (DC), often in parallel with markers for CD11b, for identification of developmental stages and mature subsets of this cell type. CD11c is prominently expressed on tissue macrophages, and is also detected on some types of activated T cells and intestinal intraepithelial lymphocytes (IEL).

Type: Primary
Antigen: ITGAX (integrin, alpha X (complement component 3 receptor 4 subunit))
Clonality: monoclonal
Clone: N418
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité