Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3.9]

Fournisseur: Tonbo Biosciences
70-0116-U100
70-0116-U100EA 65 EUR InStock
70-0116-U100
Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3.9]
Anticorps
The 3.9 antibody reacts with human CD11c, also known as integrin alpha X. This 150 kDa cell surface glycoprotein is part of a family of integrin receptors that mediate adhesion between cells (cell-cell) and components of the extracellular matrix, e.g. fibrinogen (cell-matrix). In addition, integrins are active signaling receptors which recruit leukocytes to inflammatory sites and promote cell activation. Complete, functional integrin receptors consist of distinct combinations of integrin chains which are differentially expressed. Integrin alpha X (CD11c) assembles with Integrin beta-2 (CD18) into a receptor known as CR4 which can bind and induce signaling through ICAMs and VCAM-1 on endothelial cells and can also facilitate removal of iC3b bearing foreign cells.

The 3.9 antibody is widely used as a marker for CD11c expression on dendritic cells (DC), often in parallel with markers for CD11b, for identification of developmental stages and mature subsets of this cell type. CD11c is prominently expressed on tissue macrophages, and is also detected on activated neutrophils, granulocytes, some types of activated T cells and intestinal intraepithelial lymphocytes (IEL). The antibody is reported to be cross-reactive with Baboon, Chimpanzee, Cynomolgus and Rhesus CD11c.

Type: Primary
Antigen: ITGAX (integrin, alpha X (complement component 3 receptor 4 subunit))
Clonality: monoclonal
Clone: 3.9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité